N,N-Dimethylformamid ≥99,8% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert), BakerDRY™ für die organische Synthese, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
Synonyme: DMF, Ameisensäuredimethylamid, N,N-Dimethylmethansäureamid
9213-12EA 615.49 EUR
9213-12 9213-10
N,N-Dimethylformamid ≥99,8% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert), BakerDRY™ für die organische Synthese, J.T.Baker®
N,N-Dimethylformamid
  • Manufactured to remove impurities to lowest level in industry
  • No need for further purification -- arrive ready-to-use in synthesis applications
  • Packaged with septum seal bottles or CYCLE-TAINER™ packaging for multiple uses while minimizing contamination
Formel: HCON(CH₃)₂
Molecular Weight: 73.09 g/mol
Siedepunkt: 153
Schmelzpunkt: –61 °C
Dichte: 0.949 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 57.5 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003284
CAS-Nummer: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
UN: 2265
ADR: 3 III
REACH: 01-2119475605-32
Merck Index: 13,03269
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac5c5e9758b6c40ccb0cf127b6a6e1c6d608c64&vid=9a5d4e579e195193602c20d3cb39c89ac9c92cbf&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.8 %
ACS - Assay (HCON(CH₃)₂) (by GC, corrected for water) ≥99.8 %
Appearance Passes Test
ACS - Color (APHA) ≤15
ACS - Residue after Evaporation ≤0.005 %
ACS - Titrable Acid (meq/g) ≤0.0005
ACS - Titrable Base (meq/g) ≤0.003
ACS - Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) ≤20 ppm