N,N-Dimethylformamid ≥98%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ameisensäuredimethylamid
, N,N-Dimethylmethansäureamid
, DMF
23469.367EA
110
EUR
23469.367
23469.930
23469.298
N,N-Dimethylformamid ≥98%, TECHNICAL
N,N-Dimethylformamid
Formel:
HCON(CH₃)₂ Molecular Weight: 73,09 g/mol Siedepunkt: 153 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –60,5 °C Dichte: 0,949 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 57,5 °C (DIN 51755) (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003284 CAS-Nummer: 68-12-2 EINECS: 200-679-5 UN: 2265 ADR: 3,III REACH: 01-2119475605-32 Merck Index: 13,03269 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 98 % |
Brechungsindex (20°C) | 1.429 - 1.431 |