Acetamid 99%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethanamid, Essigsäureamid
153631000
153635000
153630025
ACRO153631000EA
35.1
EUR
ACRO153631000
ACRO153635000
ACRO153630025
Acetamid 99%, rein
Acetamid
Formel:
C₂H₅NO Molecular Weight: 59.07 g/mol Siedepunkt: 221 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 79…81 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008023 CAS-Nummer: 60-35-5 EINECS: 200-473-5 Merck Index: 13,00044 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 78 to 81 °C |
GC | ≥98.5 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...