Acetamid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Ethanamid, Essigsäureamid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

695122-1G 695122-5G
SIAL695122-1GEA 23.6 EUR
SIAL695122-1G SIAL695122-5G
Acetamid, Sigma-Aldrich®
Acetamid
Formel: C₂H₅NO
Molecular Weight: 59.07 g/mol
Siedepunkt: 221,1
Schmelzpunkt: 78…81 °C
Dichte: 1.14 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008023
CAS-Nummer: 60-35-5
EINECS: 200-473-5
Merck Index: 13,00044

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR