Formamid 99+% für die Spektrophotometrie
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Methanamid, Ameisensäureamid
44066.AE
44066.AP
44066.AY
44066.AEEA
50.7
EUR
44066.AE
44066.AP
44066.AY
Formamid 99+% für die Spektrophotometrie
Formamid
Purity: 99+%
CAS No.: 75-12-7
Molecular Formula: CH3NO
Formula Weight: 45.04
Flash Point: 154°(310°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.134
Refractive Index: 1.4475
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Colourless
Odour: Ammonia-like
Melting Point: 2°
Boiling Point: 210°
Beilstein Reference: 505995
Merck Reference: 14,4237
MDL No.: MFCD00007941
Formel:
HCONH₂ Molecular Weight: 45,04 g/mol Siedepunkt: 210 °C Schmelzpunkt: 2 °C Dichte: 1,134 Flammpunkt: 154 °C (310 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007941 CAS-Nummer: 75-12-7 EINECS: 200-842-0 Merck Index: 14,4237 |