Formamid ≥99%, hochrein
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Methanamid, Ameisensäureamid
0314-500MLEA 92.8 EUR
0314-500ML 0314-950ML
Formamid ≥99%, hochrein
Formamid
Ideal für Denaturierung von Nukleinsäuren in Hybridisierungs- and DNA-Sequenzierungsverfahren.
Formel: HCONH₂
Molecular Weight: 45,04 g/mol
Siedepunkt: 210 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2 °C
Dichte: 1,1334 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 79 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007941
CAS-Nummer: 75-12-7
EINECS: 200-842-0
Merck Index: 13,04261
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f381691a96baf5054ca8291e1fa9e9603b687e31&vid=e54dda1a985d7a4f9485c2cc5233498087e43f88&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Abs.@280nm ≤ 0,1
Leitfähigkeit ≤ 350 umhos
Kupfer < 0,0001 %
Gefrierbereich 1 - 3 °C
Eisen ≤ 0,0005 %
Blei < 0,0001 %
Reinheit > 99 %
Zink < 0,0001 %