Formamid, EMPLURA®, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Methanamid, Ameisensäureamid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.04008.2500
1.04008.9025
1.04008.2500EA
66.8
EUR
1.04008.2500
1.04008.9025
Formamid, EMPLURA®, Supelco®
Formamid
Formel:
HCONH₂ Molecular Weight: 45,04 g/mol Siedepunkt: 210 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 2 °C Dichte: 1,1334 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 79 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00007941 CAS-Nummer: 75-12-7 EINECS: 200-842-0 Merck Index: 13,04261 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...