Formamid ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Methanamid, Ameisensäureamid
24311.291EA
65.5
EUR
24311.291
24311.320
Formamid ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Formamid
Formel:
HCONH₂ Molecular Weight: 45,04 g/mol Siedepunkt: 210 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 2 °C Dichte: 1,1334 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 79 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00007941 CAS-Nummer: 75-12-7 EINECS: 200-842-0 Merck Index: 13,04261 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (on anhydrous substance) | Min. 99.0 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 1 ppm |
Ignition residue (SO4) | Max. 50 ppm |
Water | Max. 0.2 % |
Cl (Chloride) | Max. 1 ppm |
Fe (Iron) | Max. 1 ppm |