Formamid
Lieferant: Serva
Gefahr
Synonyme: Methanamid, Ameisensäureamid
21710.01 21710.02
SERA21710.01EA 0 EUR
SERA21710.01 SERA21710.02
Formamid
Formamid
Formel: HCONH₂
Molecular Weight: 45.04 g/mol
Siedepunkt: 210
Schmelzpunkt: 2
Dichte: 1.1334 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 79
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007941
CAS-Nummer: 75-12-7
EINECS: 200-842-0
Merck Index: 13,04261
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f381691a96baf5054ca8291e1fa9e9603b687e31&vid=e54dda1a985d7a4f9485c2cc5233498087e43f88&prid=web&clid=SAPDAM