Propionamid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Propionsäureamid
162671000 162670250
ACRO162671000EA 95 EUR
ACRO162671000 ACRO162670250
Propionamid 97%
Propionamid
Formel: C₃H₇NO
Molecular Weight: 73.09 g/mol
Siedepunkt: 213 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 79…83 °C
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008039
CAS-Nummer: 79-05-0
EINECS: 201-172-1
Merck Index: 12,08009
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to white to light yellow Powder or crystals or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 83 °C
GC ≥96.0 %