ADA 99% für die Biochemie
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: N-Carbamoylmethyliminodi(essigsäure), N-(2-Acetamido)iminodiessigsäure
228010250 228011000
ACRO228010250EA 25.1 EUR
ACRO228010250 ACRO228011000
ADA 99% für die Biochemie
ADA
Formel: H₂NC(O)CH₂N(CH₂COOH)₂
Molecular Weight: 190,16 g/mol
Schmelzpunkt: 219 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008031
CAS-Nummer: 26239-55-4
EINECS: 247-530-0
Merck Index: 13,00148
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (110°C, 5 hrs)
Sulfated ash ≤0.1 %
UV at 300 nm A: ≤0.08
Appearance of solution (9% soln. 1 M NaOH) clear, colorless
Titration with NaOH ≥98.5 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm