ADA
Lieferant: Molekula
Synonyme: N-Carbamoylmethyliminodi(essigsäure), N-(2-Acetamido)iminodiessigsäure
15676222-500G 15676222-100G
MOLE15676222-500GEA 325 EUR
MOLE15676222-500G MOLE15676222-100G
ADA
ADA
Formel: H₂NC(O)CH₂N(CH₂COOH)₂
Molecular Weight: 190,16 g/mol
Schmelzpunkt: 217…218 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008031
CAS-Nummer: 26239-55-4
EINECS: 247-530-0
Merck Index: 13,00148