ADA, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: N-Carbamoylmethyliminodi(essigsäure), N-(2-Acetamido)iminodiessigsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
00307-100G 00307-25G 00307-5G
SIAL00307-100GEA 365 EUR
SIAL00307-100G SIAL00307-25G SIAL00307-5G
ADA, Sigma-Aldrich®
ADA
Formel: H₂NC(O)CH₂N(CH₂COOH)₂
Molecular Weight: 190,16 g/mol
Schmelzpunkt: 217…218 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008031
CAS-Nummer: 26239-55-4
EINECS: 247-530-0
Merck Index: 13,00148