ADA, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: N-Carbamoylmethyliminodi(essigsäure), N-(2-Acetamido)iminodiessigsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ400
A9883-100G A9883-1KG A9883-250G
SIALA9883-100GEA 273 EUR
SIALA9883-100G SIALA9883-1KG SIALA9883-250G
ADA, Sigma-Aldrich®
ADA
Formel: H₂NC(O)CH₂N(CH₂COOH)₂
Schmelzpunkt: 217…218 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008031
CAS-Nummer: 26239-55-4
EINECS: 247-530-0
Merck Index: 13,00148