Harnstoff 99% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Urea, Aminoameisensäureamid, Carbamid, Carbonyldiamid
424585000
424580025
424580100
424581000
ACRO424585000EA
51.9
EUR
ACRO424585000
ACRO424580025
ACRO424580100
ACRO424581000
Harnstoff 99% ACS
Harnstoff
Formel:
NH₂CONH₂ Siedepunkt: 197 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 131…135 °C Dichte: 1,34 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008022 CAS-Nummer: 57-13-6 EINECS: 200-315-5 REACH: 01-2119463277-33 Merck Index: 13,09935 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 132 to 135 °C |
Residue after ignition | ≤0.01 % |
Titration with HClO4 | 99.0 to 100.5 % |
Chloride (Cl) | ≤5 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤10 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |
Insoluble matter | ≤0.01 % |