Harnstoff ≥99,5%, hochrein
Lieferant: VWR Chemicals
Harnstoff ist gebräuchlich um Nukleinsäuren in der Elektrophorese zu denaturieren. Harnstoff hält RNA in einem hohen Denaturierungsstand. Harnstoff ist ebenso gebräuchlich für die Beschleunigung des Protein K Verdaus.
Effective for maintaining DNA in a highly denatured state during sequencing protocols, urea is also useful for accelerating the activity of Proteinase K digestions. Effectively denatures RNA. For use in nucleic electrophoresis applications.
Formel:
NH₂CONH₂ Siedepunkt: 197 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 132,7 °C Dichte: 1,34 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008022 CAS-Nummer: 57-13-6 EINECS: 200-315-5 REACH: 01-2119463277-33 Merck Index: 13,09935 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Abs.@280nm (5M, Wasser) | < 0,05 |
Biuret Test | Entspricht |
Chlorid | ≤ 0,0005% |
Cyanat | ≤ 0,002% |
DNasen | Keine nachgewiesen |
Schwermetalle (als Pb) | ≤ 0,0005% |
Unlösliche Bestandteile | ≤ 0,005% |
Eisen | ≤ 0,0001% |
Schmelzpunkt | 132 - 135°C |
Proteasen | Keine nachgewiesen |
Reinheit | ≥ 99,5% |
RNasen | Keine nachgewiesen |
Löslichkeit (5M, Wasser) | Entspricht |