Harnstoff, Calbiochem®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Synonyme: Urea, Aminoameisensäureamid, Carbamid, Carbonyldiamid
66612-1 666122-500 666122-2.5
66612-1EA 123 EUR
66612-1 666122-500 666122-2.5
Harnstoff, Calbiochem®
Harnstoff
Formel: NH₂CONH₂
Siedepunkt: 197 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 132,7 °C
Dichte: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008022
CAS-Nummer: 57-13-6
EINECS: 200-315-5
REACH: 01-2119463277-33
Merck Index: 13,09935
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9682f71b212a449398841e2beace2d7500b4710&vid=d6057a7ec3d606031d338a300b5d5db30b52d861&prid=web&clid=SAPDAM