Harnstoff ACS, Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Urea, Aminoameisensäureamid, Carbamid, Carbonyldiamid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.08487.0500
1.08487.1000
1.08487.5000
1.08487.9026
1.08487.9025
1.08487.0500EA
55.5
EUR
1.08487.0500
1.08487.1000
1.08487.5000
1.08487.9026
1.08487.9025
Harnstoff ACS, Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens, Supelco®
Harnstoff
Formel:
NH₂CONH₂ Siedepunkt: 197 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 132,7 °C Dichte: 1,34 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008022 CAS-Nummer: 57-13-6 EINECS: 200-315-5 REACH: 01-2119463277-33 Merck Index: 13,09935 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 590 g/l (20 °C) |
Melting Point | 133 °C |
Molar Mass | 60.06 g/mol |
Bulk Density | 720 - 760 kg/m3 |
Vapor Pressure |
|
Density | 1.34 g/cm3 (20 °C) |
pH | 9 (100 g/l, H2O, 20 °C) |