Harnstoff
Lieferant: Uptima
Synonyme:
Urea, Aminoameisensäureamid, Carbamid, Carbonyldiamid
UP031903
UP031904
UPTIUP031903EA
0
EUR
UPTIUP031903
UPTIUP031904
Harnstoff
Harnstoff
Formel:
NH₂CONH₂ Siedepunkt: 197 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 132,7 °C Dichte: 1,34 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008022 CAS-Nummer: 57-13-6 EINECS: 200-315-5 REACH: 01-2119463277-33 Merck Index: 13,09935 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...