N-(2-Acetamido)-2-aminoethansulfonsäure (ACES) ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
N-(Carbamoylmethyl)taurin
A11553.14
A11553.22
A11553.36
A11553.14EA
50.9
EUR
A11553.14
A11553.22
A11553.36
N-(2-Acetamido)-2-aminoethansulfonsäure (ACES) ≥99%
N-(2-Acetamido)-2-aminoethansulfonsäure (ACES)
Purity: 99%
CAS No.: 7365-82-4
Molecular Formula: H2NCOCH2NHCH2CH2SO3H
Formula Weight: 182.20
Melting Point: ca 275° dec.
Beilstein Reference: 2253770
Merck Reference: 14,36
MDL No.: MFCD00008030
Formel:
H₂NCOCH₂NHCH₂CH₂SO₃H Schmelzpunkt: ∼ 275 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008030 CAS-Nummer: 7365-82-4 EINECS: 230-908-4 Merck Index: 14,36 |