Methylharnstoff 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Methylcarbamid, Aminoameisensäuremethylamid
127991000 127995000
ACRO127991000EA 22.6 EUR
ACRO127991000 ACRO127995000
Methylharnstoff 97%
Methylharnstoff
Formel: C₂H₆N₂O
Molecular Weight: 74,08 g/mol
Siedepunkt: 240 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 98…102 °C
Dichte: 1,204 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007950
CAS-Nummer: 598-50-5
EINECS: 209-935-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2 %
HPLC ≥96.0 % (on dry substance)
Titration with HClO4 ≥96.0 % (On dry substance)