Methylharnstoff ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Methylcarbamid, Aminoameisensäuremethylamid
B24772.0B
B24772.30
B24772.0BEA
223
EUR
B24772.0B
B24772.30
Methylharnstoff ≥98%
Methylharnstoff
Purity: 98%
CAS No.: 598-50-5
Molecular Formula: CH3NHCONH2
Formula Weight: 74.08
Odour: Odourless
pH: 6.7
Melting Point: 96-101°
Beilstein Reference: 878189
MDL No.: MFCD00007950
Formel:
C₂H₆N₂O Molecular Weight: 74.08 g/mol Siedepunkt: 240 Schmelzpunkt: 96…101 °C Dichte: 1.204 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007950 CAS-Nummer: 598-50-5 EINECS: 209-935-0 |