Methylharnstoff, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Methylcarbamid, Aminoameisensäuremethylamid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
M86804-100G
M86804-500G
SIALM86804-100GEA
37.4
EUR
SIALM86804-100G
SIALM86804-500G
Methylharnstoff, Sigma-Aldrich®
Methylharnstoff
Formel:
C₂H₆N₂O Molecular Weight: 74.08 g/mol Siedepunkt: 240 Schmelzpunkt: 98…102 °C Dichte: 1.204 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007950 CAS-Nummer: 598-50-5 EINECS: 209-935-0 |