Acetohydrazid 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Essigsäurehydrazid, Acethydrazid
102350250
102351000
102355000
ACRO102350250EA
46
EUR
ACRO102350250
ACRO102351000
ACRO102355000
Acetohydrazid 95%
Acetohydrazid
Formel:
C₂H₆N₂O Molecular Weight: 74,08 g/mol Siedepunkt: 129 °C (18 mmHg) Schmelzpunkt: 57…60 °C Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007610 CAS-Nummer: 1068-57-1 EINECS: 213-948-7 UN: 1325 ADR: 4.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Moist crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Assay | ≥94 % (on dry substance) |
Loss on drying | (50°C, 3 h) Balance |
Gel strength | ≥750 g/cm² (1 % gel) |
Gel point | 34.5 to 37.5°C (1.5 % gel) |
Electroendosmosis | 0.16 to 0.19 (-Mr) |
Ash | ≤0.5 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.25 % |