Adipohydrazid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Adipyl hydrazide
203310250 203311000 203315000
ACRO203310250EA 54.5 EUR
ACRO203310250 ACRO203311000 ACRO203315000
Adipohydrazid 98%
Adipohydrazid
Formel: C₆H₁₄N₄O₂
Molecular Weight: 174.2 g/mol
Siedepunkt: 446
Schmelzpunkt: 178…182 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00007614
CAS-Nummer: 1071-93-8
EINECS: 213-999-5
UN: 3077
ADR: 9 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 178 to 182 °C
Titration ≥97.5 %