Adipohydrazid ≥97,0% zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Adipyl hydrazide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.41689.0050 8.41689.0010
8.41689.0050EA 72.3 EUR
8.41689.0050 8.41689.0010
Adipohydrazid ≥97,0% zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Adipohydrazid
Formel: C₆H₁₄N₄O₂
Molecular Weight: 174.2 g/mol
Siedepunkt: 446
Schmelzpunkt: 181…182 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007614
CAS-Nummer: 1071-93-8
EINECS: 213-999-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
CAS 1071-93-8
Hill Formula C₆H₁₄N₄O₂
Molar Mass 174.2 g/mol
Flash point less than 150 °C
Ignition temperature 360 °C
Melting Point 178 - 182 °C
Assay (HClO₄) ≥ 97,0 %(m)
Melting range (lower value) ≥ 178 °C
Melting range (upper value) ≤ 182 °C
Identity (IR) conforms