Adipohydrazid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Adipyl hydrazide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
A0638-100G A0638-25G
SIALA0638-100GEA 327 EUR
SIALA0638-100G SIALA0638-25G
Adipohydrazid, Sigma-Aldrich®
Adipohydrazid
Formel: C₆H₁₄N₄O₂
Molecular Weight: 174.2 g/mol
Siedepunkt: 446
Schmelzpunkt: 181…182 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007614
CAS-Nummer: 1071-93-8
EINECS: 213-999-5