Hydroxyharnstoff ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Hydroxycarbamid, Aminoameisensäurehydroxyamid
A10831.03 A10831.06 A10831.14
A10831.03EA 28.6 EUR
A10831.03 A10831.06 A10831.14
Hydroxyharnstoff ≥98%
Hydroxyharnstoff
Purity: 98% CAS No.: 127-07-1 Molecular Formula: CH4N2O2 Formula Weight: 76.06 Melting Point: ca 140° dec. Beilstein Reference: 1741548 Merck Reference: 14,4848 MDL No.: MFCD00007943
An inhibitor of DNA synthesis and an anticancer agent
Formel: CH₄N₂O₂
Molecular Weight: 76.05 g/mol
Siedepunkt: 296 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ∼ 140 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007943
CAS-Nummer: 127-07-1
EINECS: 204-821-7
Merck Index: 14,4848