Hydroxyharnstoff, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Hydroxycarbamid, Aminoameisensäurehydroxyamid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
H8627-100G H8627-10G H8627-1G H8627-25G H8627-5G
SIALH8627-100GEA 1460 EUR
SIALH8627-100G SIALH8627-10G SIALH8627-1G SIALH8627-25G SIALH8627-5G
Hydroxyharnstoff, Sigma-Aldrich®
Hydroxyharnstoff
Formel: CH₄N₂O₂
Molecular Weight: 76.05 g/mol
Siedepunkt: 296
Schmelzpunkt: 142…144 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007943
CAS-Nummer: 127-07-1
EINECS: 204-821-7
Merck Index: 13,04874