2',6'-Dimethylacetanilid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: N-(2,6-Dimethylphenyl)acetamid, Ethansäure(2,6-dimethylphenyl)amid
B25687.14 B25687.22
B25687.14EA 55.8 EUR
B25687.14 B25687.22
2',6'-Dimethylacetanilid ≥97%
2',6'-Dimethylacetanilid
Purity: 97% CAS No.: 2198-53-0 Molecular Formula: C10H13NO Formula Weight: 163.22 Melting Point: 179-183° MDL No.: MFCD00008675
Formel: C₁₀H₁₃NO
Molecular Weight: 163,22 g/mol
Siedepunkt: 339 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 179…183 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008675
CAS-Nummer: 2198-53-0
EINECS: 218-596-8