2'-Methylacetanilid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: N-(2-Methylphenyl)acetamid, Ethansäure(2-methylphenyl)amid
A13235.14 A13235.22
A13235.14EA 59.9 EUR
A13235.14 A13235.22
2'-Methylacetanilid ≥98%
2'-Methylacetanilid
Purity: 98+% CAS No.: 120-66-1 Molecular Formula: C9H11NO Formula Weight: 149.19 Melting Point: 109-112° Boiling Point: 296° Merck Reference: 14,74 MDL No.: MFCD00014961
Formel: C₉H₁₁NO
Molecular Weight: 149,19 g/mol
Siedepunkt: 296 °C
Schmelzpunkt: 109…112 °C
Dichte: 1,160
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014961
CAS-Nummer: 120-66-1
EINECS: 204-414-4
Merck Index: 14,74