4'-Methylacetanilid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A13721.14 A13721.22 A13721.36
A13721.14EA 25.5 EUR
A13721.14 A13721.22 A13721.36
4'-Methylacetanilid ≥98%
4'-Methylacetanilid
Purity: 98+% CAS No.: 103-89-9 Molecular Formula: C9H11NO Formula Weight: 149.19 Melting Point: 147-150° Boiling Point: 306-308° Merck Reference: 14,74 MDL No.: MFCD00008677
Formel: C₉H₁₁NO
Siedepunkt: 306…308 °C
Schmelzpunkt: 147…150 °C
Dichte: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008677
CAS-Nummer: 103-89-9
EINECS: 203-155-4
Merck Index: 14,74