Acetanilid 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: N-Phenylacetamid, Ethansäurephenylamid
150810010 150810050 150812500 150815000 150810051
ACRO150810010EA 97.1 EUR
ACRO150810010 ACRO150810050 ACRO150812500 ACRO150815000 ACRO150810051
Acetanilid 99+%
Acetanilid
Formel: C₈H₉NO
Molecular Weight: 135.17 g/mol
Siedepunkt: 304 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 111…115 °C
Flammpunkt: 173 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008674
CAS-Nummer: 103-84-4
EINECS: 203-150-7
Merck Index: 13,00051
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige to grey to light brown Powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 115 °C
GC ≥99.0 %