Acetanilid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: N-Phenylacetamid, Ethansäurephenylamid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.22344.0100 8.22344.0500
8.22344.0100EA 24.3 EUR
8.22344.0100 8.22344.0500
Acetanilid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Acetanilid
Formel: C₈H₉NO
Molecular Weight: 135,17 g/mol
Siedepunkt: 304 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 115 °C
Dichte: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 174 °C
MDL: MFCD00008674
CAS-Nummer: 103-84-4
EINECS: 203-150-7
Merck Index: 13,00051
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 5 g/l (20 °C)
Melting Point 115 °C
Molar Mass 135.16 g/mol
Bulk Density 370 kg/m3
Boiling Point 304 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.002 hPa (20 °C)
Flash Point 173 °C DIN 51758
Density 1.22 g/cm3 (20 °C)
pH 5 - 7 (10 g/l, H2O, 25 °C)
Ignition Point 540 °C