Acetanilid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: N-Phenylacetamid, Ethansäurephenylamid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
112933-100G 112933-1KG 112933-500G 112933-5G
SIAL112933-100GEA 40.1 EUR
SIAL112933-100G SIAL112933-1KG SIAL112933-500G SIAL112933-5G
Acetanilid, Sigma-Aldrich®
Acetanilid
Formel: C₈H₉NO
Molecular Weight: 135.17 g/mol
Siedepunkt: 304
Schmelzpunkt: 115
Dichte: 1.22 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 174
MDL: MFCD00008674
CAS-Nummer: 103-84-4
EINECS: 203-150-7
Merck Index: 13,00051