Acetanilid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: N-Phenylacetamid, Ethansäurephenylamid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
397237-1G 397237-5G
SIAL397237-1GEA 99.6 EUR
SIAL397237-1G SIAL397237-5G
Acetanilid, Sigma-Aldrich®
Acetanilid
Formel: C₈H₉NO
Molecular Weight: 135,17 g/mol
Siedepunkt: 304 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 115 °C
Dichte: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 174 °C
MDL: MFCD00008674
CAS-Nummer: 103-84-4
EINECS: 203-150-7
Merck Index: 13,00051