Formanilid 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Ameisensäureanilid
158420050
158421000
158425000
ACRO158420050EA
20.2
EUR
ACRO158420050
ACRO158421000
ACRO158425000
Formanilid 99+%
Formanilid
Formel:
C₇H₇NO Molecular Weight: 121,14 g/mol Siedepunkt: 271 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 47…49 °C Dichte: 1,14 g/cm³ Flammpunkt: >112 °C |
MDL:
MFCD00003276 CAS-Nummer: 103-70-8 EINECS: 203-136-0 Merck Index: 13,04262 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light grey-beige Crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 46 to 49 °C |
GC | ≥99.0 % |
UV | at 280 nm A: ≤0.05 |
pH | 4.0 to 5.0 (10 % in water) |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...