Formanilid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ameisensäureanilid
A12472.22
A12472.14
A12472.36
A12472.22EA
67.5
EUR
A12472.22
A12472.14
A12472.36
Formanilid ≥98%
Formanilid
Purity: 98%
CAS No.: 103-70-8
Molecular Formula: C7H7NO
Formula Weight: 121.14
Flash Point:
Formel:
C₇H₇NO Molecular Weight: 121.14 g/mol Siedepunkt: 271 °C Schmelzpunkt: 45…49 °C Dichte: 1.140 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003276 CAS-Nummer: 103-70-8 EINECS: 203-136-0 Merck Index: 14,4238 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...