2'-Aminoacetanilid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: N-(2-Aminophenyl)acetamid
H27343.14 H27343.06
H27343.14EA 190 EUR
H27343.14 H27343.06
2'-Aminoacetanilid 98%
2'-Aminoacetanilid
Purity: 98% CAS No.: 34801-09-7 Molecular Formula: C8H10N2O Formula Weight: 150.18 Melting Point: 133-137° MDL No.: MFCD00210388
Formel: C₈H₁₀N₂O
Molecular Weight: 150,18 g/mol
Schmelzpunkt: 133…137 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00210388
CAS-Nummer: 34801-09-7