4'-Aminoacetanilid 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Ethansäure(4-aminophenyl)amid, N-(4-Aminophenyl)acetamid
400600250 400601000
ACRO400600250EA 38.4 EUR
ACRO400600250 ACRO400601000
4'-Aminoacetanilid 95%
4'-Aminoacetanilid
Formel: C₈H₁₀N₂O
Molecular Weight: 150.18 g/mol
Siedepunkt: 267 °C
Schmelzpunkt: 159…165 °C
Flammpunkt: >150 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007853
CAS-Nummer: 122-80-5
EINECS: 204-576-6
Merck Index: 13,00410
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Pink to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 159 to 165 °C
Titration with HClO4 ≥94 %