2'-Nitroacetanilid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: N-(2-Nitrophenyl)acetamid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20879.0025 8.20879.0100
8.20879.0025EA 61.9 EUR
8.20879.0025 8.20879.0100
2'-Nitroacetanilid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2'-Nitroacetanilid
Formel: C₈H₈N₂O₃
Molecular Weight: 180,16 g/mol
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00016991
CAS-Nummer: 552-32-9
EINECS: 209-009-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 90 - 93 °C
Molar Mass 180.16 g/mol
Hill Formula C8H8N2O3