4'-Nitroacetanilid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N-(4-Nitrophenyl)acetamid, Ethansäure(4-nitrophenyl)amid
A13539.06
A13539.14
A13539.06EA
25.3
EUR
A13539.06
A13539.14
4'-Nitroacetanilid ≥98%
4'-Nitroacetanilid
Purity: 98%
CAS No.: 104-04-1
Molecular Formula: C8H8N2O3
Formula Weight: 180.16
Melting Point: 215-217°
Beilstein Reference: 2211962
Merck Reference: 14,6581
MDL No.: MFCD00007303
Formel:
C₈H₈N₂O₃ Molecular Weight: 180,16 g/mol Siedepunkt: 409 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 215…217 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007303 CAS-Nummer: 104-04-1 EINECS: 203-169-0 Merck Index: 14,6581 |