4'-Nitroacetanilid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: N-(4-Nitrophenyl)acetamid, Ethansäure(4-nitrophenyl)amid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20880.0025 8.20880.0100
8.20880.0025EA 65.2 EUR
8.20880.0025 8.20880.0100
4'-Nitroacetanilid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
4'-Nitroacetanilid
Formel: C₈H₈N₂O₃
Molecular Weight: 180,16 g/mol
Siedepunkt: 409 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 215 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007303
CAS-Nummer: 104-04-1
EINECS: 203-169-0
Merck Index: 12,06677
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 2.2 g/l (25 °C)
Melting Point 212 - 215 °C
Molar Mass 180.16 g/mol