2'-Hydroxyacetanilid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Ethansäure(2-hydroxyphenyl)amid, N-Acetyl-2-aminophenol, N-(2-Hydroxyphenyl)acetamid, 2-Acetamidophenol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
A7000-100G-A
A7000-25G-A
SIALA7000-100G-AEA
94.3
EUR
SIALA7000-100G-A
SIALA7000-25G-A
2'-Hydroxyacetanilid, Sigma-Aldrich®
2'-Hydroxyacetanilid
Formel:
C₈H₉NO₂ Molecular Weight: 151.16 g/mol |
MDL:
MFCD00002181 CAS-Nummer: 614-80-2 EINECS: 210-396-9 |