Metacetamol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N-(3-Hydroxyphenyl)acetamid, 3-Acetamidophenol, 3'-Hydroxyacetanilid, N-Acetyl-3-aminophenol, Ethansäure(3-hydroxyphenyl)amid
A12764.14
A12764.22
A12764.14EA
32.3
EUR
A12764.14
A12764.22
Metacetamol ≥99%
Metacetamol
Purity: 99%
CAS No.: 621-42-1
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.17
Melting Point: 146-149°
Beilstein Reference: 907998
Formel:
C₈H₉NO₂ Molecular Weight: 151,16 g/mol Siedepunkt: 351 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 146…149 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002263 CAS-Nummer: 621-42-1 EINECS: 210-687-0 |