Paracetamol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 4'-Hydroxyacetanilid, 4-Acetamidophenol, Acetaminophen, N-(4-Hydroxyphenyl)acetamid, Paracetamolum, APAP, Ethansäure(4-hydroxyphenyl)amid, N-Acetyl-4-aminophenol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.22325.0250 8.22325.1000 8.22325.9025 8.22325.0050
8.22325.0250EA 41.8 EUR
8.22325.0250 8.22325.1000 8.22325.9025 8.22325.0050
Paracetamol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Paracetamol
Formel: C₈H₉NO₂
Molecular Weight: 151.16 g/mol
Siedepunkt: 388
Schmelzpunkt: 168
Dichte: 1.34 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002328
CAS-Nummer: 103-90-2
EINECS: 203-157-5
Merck Index: 13,00048
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 14 g/l (20 °C)
Melting Point 169 - 171 °C
Molar Mass 151.16 g/mol
Boiling Point 500 °C
Explosion Limit 15 %(V)
Density 1.293 g/cm3 (21 °C)
pH 5.5 - 6.5 (H2O, 20 °C) (saturated solution)
Ignition Point 540 °C