Paracetamol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4'-Hydroxyacetanilid, 4-Acetamidophenol, Acetaminophen, N-(4-Hydroxyphenyl)acetamid, Paracetamolum, APAP, Ethansäure(4-hydroxyphenyl)amid, N-Acetyl-4-aminophenol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
A5000-100G A5000-1KG A5000-500G
SIALA5000-100GEA 38 EUR
SIALA5000-100G SIALA5000-1KG SIALA5000-500G
Paracetamol, Sigma-Aldrich®
Paracetamol
Formel: C₈H₉NO₂
Siedepunkt: 388 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 168 °C
Dichte: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002328
CAS-Nummer: 103-90-2
EINECS: 203-157-5
Merck Index: 13,00048