Butylbutyrat ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Butansäurebutylester, Buttersäurebutylester
B24390.AK B24390.AU
B24390.AKEA 29.8 EUR
B24390.AK B24390.AU
Butylbutyrat ≥99%
Butylbutyrat
Purity: 99% CAS No.: 109-21-7 Molecular Formula: C8H16O2 Formula Weight: 144.21 Flash Point: 49°(120°F) Refractive Index: 1.4060 Melting Point: -92° Boiling Point: 164-165° Beilstein Reference: 1747101 Merck Reference: 14,1556 UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00009450
Formel: C₈H₁₆O₂
Molecular Weight: 144,21 g/mol
Siedepunkt: 164…165 °C
Schmelzpunkt: –92 °C
Dichte: 0,871
Flammpunkt: 49 °C (120 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009450
CAS-Nummer: 109-21-7
EINECS: 203-656-8
UN: 3272
ADR: 3,III
Merck Index: 14,1556