Ethylbutyrat 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Buttersäureethylester, Butansäureethylester
118180010 118180050 118182500
ACRO118180010EA 47.3 EUR
ACRO118180010 ACRO118180050 ACRO118182500
Ethylbutyrat 99%
Ethylbutyrat
Formel: C₆H₁₂O₂
Molecular Weight: 116,16 g/mol
Siedepunkt: 252 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –93,3 °C
Dichte: 0,87 g/cm³
Flammpunkt: 26 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009394
CAS-Nummer: 105-54-4
EINECS: 203-306-4
UN: 1180
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03810
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3910 to 1.3930 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Acid value ≤1 mg KOH/g
Potassium (K) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %