Ethylbutyrat ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Buttersäureethylester, Butansäureethylester
L06025.AK
L06025.AU
L06025.AKEA
26.8
EUR
L06025.AK
L06025.AU
Ethylbutyrat ≥99%
Ethylbutyrat
Purity: 99%
CAS No.: 105-54-4
Molecular Formula: CH3CH2CH2CO2CH2CH3
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 26°(79°F)
Refractive Index: 1.3920
Melting Point: -93°
Boiling Point: 119-120°
Beilstein Reference: 506331
Merck Reference: 14,3775
UN No.: 1180
MDL No.: MFCD00009394
Formel:
C₆H₁₂O₂ Molecular Weight: 116,16 g/mol Siedepunkt: 119…120 °C Schmelzpunkt: –93 °C Dichte: 0,879 Flammpunkt: 26 °C (79 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009394 CAS-Nummer: 105-54-4 EINECS: 203-306-4 UN: 1180 ADR: 3,III Merck Index: 14,3775 |